Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1650,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4G10®, monoclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr)
General description
Pojawienie się przeciwciał antyfosfotyrozynowych jest jednym z istotnych wydarzeń w badaniach nad transdukcją sygnału. Przed pojawieniem się przeciwciał antyfosfotyrozynowych, fosforylację tyrozylową białek i enzymów badano za pomocą niebezpiecznych i czasochłonnych eksperymentów radioaktywnych. Przeciwciała antyfosfotyrozynowe są powszechnie stosowane w western blotach po immunoprecypitacji docelowych białek w celu pomiaru fosforylacji tyrozylowej białek. Przeciwciała antyfosfotyrozynowe są również stosowane bezpośrednio na lizacie komórkowym w celu zbadania ogólnej zmiany poziomu fosforylacji tyrozyny w odpowiedzi na różne zabiegi.
Immunogen
Application
2-4 μg poprzedniej partii immunoprecypitowało ilościowo białka zawierające fosfotyrozynę w lizacie konfluentnej hodowli (szalka 10 cm) komórek wyrażających aktywowaną kinazę tyrozynową. Aby zachować fosfotyrozynę, dodać: 0,2 mM ortowanadanu sodu do buforu lizującego.
Sygnalizacja
Ogólne modyfikacje po tłumaczeniu
Biochem/physiol Actions
Physical form
Mysie przeciwciało monoklonalne IgG2bκ wytwarzane in vitro przez mysią hybrydomę 4G10 (FOX-NY [pochodna NS-1] szpiczak x komórki śledziony).
Preparation Note
UWAGA: NIE ZAMRAŻAĆ.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę przed zdjęciem nasadki. Jeśli produkt został przypadkowo zamrożony i rozmrożony, odwirować go z prędkością 13 000 x g przez 10 minut w temperaturze 2-8°C. Zachować supernatant do zastosowania.
Analysis Note
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-302, lizat komórek A431 stymulowany przez EGF. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected tyrosine-phosphorylated proteins in a modified RIPA lysate from EGF-treated human A431 carcinoma cells (Cohen, B., 1990; Druker, B. J.,1989; Kanakura, Y., 1991).
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity vertebrates | species reactivity - | species reactivity vertebrates | species reactivity - |
| isotype IgG2bκ | isotype IgG2bκ | isotype IgG2bκ | isotype IgG2bκ |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało przeciw fosfotyrozynie, klon ®
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c