Przejdź do
05-321
Przeciwciało przeciw fosfotyrozynie, klon ®
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Klon antyfosfotyrozyny 4G10
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2710,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
4G10®, monoclonal
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
3242
2710,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS16282
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4G10®, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
shipped in
wet ice
Powiązane kategorie
General description
Niektóre reszty tyrozyny mogą być znakowane grupą fosforanową (fosforylowane) przez kinazy białkowe. (W stanie fosforylowanym jest ona określana jako fosfotyrozyna). Fosforylacja tyrozyny jest uważana za jeden z kluczowych etapów transdukcji sygnału i regulacji aktywności enzymatycznej.
Pojawienie się przeciwciał antyfosfotyrozynowych jest jednym z istotnych wydarzeń w badaniach nad transdukcją sygnału. Przed pojawieniem się przeciwciał antyfosfotyrozynowych, fosforylację tyrozylową białek i enzymów badano za pomocą niebezpiecznych i czasochłonnych eksperymentów radioaktywnych. Przeciwciała antyfosfotyrozynowe są powszechnie stosowane w western blotach po immunoprecypitacji docelowych białek w celu pomiaru fosforylacji tyrozylowej białek. Przeciwciała antyfosfotyrozynowe są również stosowane bezpośrednio na lizacie komórkowym w celu zbadania ogólnej zmiany poziomu fosforylacji tyrozyny w odpowiedzi na różne zabiegi.
Zależy od masy cząsteczkowej wykrywanego białka fosforylowanego tyrozyną.
Immunogen
Fosfotyramina-KLH
Application
Immunoprecypitacja:
2-4 μg poprzedniej partii immunoprecypitowało ilościowo białka zawierające fosfotyrozynę w lizacie konfluentnej hodowli (szalka 10 cm) komórek wyrażających aktywowaną kinazę tyrozynową. Aby zachować fosfotyrozynę, dodać: 0,2 mM ortowanadanu sodu do buforu lizującego.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Ogólne modyfikacje po tłumaczeniu
Przeciwciało przeciw fosfotyrozynie, klon 4G10 wykrywa białka fosforylowane tyrozyną u wszystkich gatunków. To unikalne przeciwciało monoklonalne jest zatwierdzone do stosowania w IC, IH, IP, WB i jest poparte setkami publikacji
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje białka fosforylowane tyrozyną ze wszystkich gatunków.
Physical form
0,1M Tris-Glicyna, 0,15M NaCl, 0,05% Azydek sodu, pH 7,4. Płyn w temperaturze 2-8°C.
Mysie przeciwciało monokolonalne IgG2bκ wytwarzane in vitro przez mysią hybrydomę 4G10 (FOX-NY [pochodna NS-1] szpiczak x komórki śledziony).
Białko G - sefaroza Chromatografia
Format: Oczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
UWAGA: NIE ZAMRAŻAĆ.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę przed zdjęciem nasadki. Jeśli produkt został przypadkowo zamrożony i rozmrożony, odwirować go z prędkością 13 000 x g przez 10 minut w temperaturze 2-8°C. Zachować supernatant do zastosowania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-302, lizat komórek A431 stymulowany przez EGF. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Routinely evaluated on EGF-treated human A431 carcinoma cells.
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected tyrosine-phosphorylated proteins in a modified RIPA lysate from EGF-treated human A431 carcinoma cells (Cohen, B., 1990; , Druker, B. J., 1989; Kanakura, Y., 1991).
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MAB3090
Legal Information
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cell context-specific effects of the BCR-ABL oncogene monitored in hematopoietic progenitors.
Wong, S; McLaughlin, J; Cheng, D; Witte, ON
Blood null
Biochemical and biological characterization of a neuroendocrine-associated phosphatase.
Wang, Jiz-Yuh, et al.
Journal of Neurochemistry, 98, 89-101 (2006)
Neoplastic transformation by the gep oncogene, Galpha12, involves signaling by STAT3.
Kumar, RN; Shore, SK; Dhanasekaran, N
Oncogene null
Type I interferon differential therapy for erythroleukemia: specificity of STAT activation.
Cull, VS; Tilbrook, PA; Bartlett, EJ; Brekalo, NL; James, CM
Blood null
Expansion of natural killer cells with lytic activity against autologous blasts from adult and pediatric acute lymphoid leukemia patients in complete hematologic remission.
Giovanni F Torelli, Anna Guarini, Roberta Maggio, Cecilia Alfieri, Antonella Vitale, Robin Foa
Haematologica null
Produkty
Immunofluorescencja wykorzystuje cząsteczki fluorescencyjne sprzężone z przeciwciałami do lokalizacji białek, potwierdzania modyfikacji i wizualizacji kompleksów białkowych.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Protokoły
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Powiązane treści
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.