Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 592,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł | |
| 4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
592,00 zł
Nazwa produktu
Acetonitryl z 0,1% (v/v) kwasem mrówkowym, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
vapor pressure
97 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
LiChrosolv®
form
liquid
expl. lim.
3.0-17 % v)
concentration
0.095-0.105 % (v/v)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
bp
81.6 °C/1,013 hPa
mp
-45.7 °C (-50.3 °F)
transition temp
flash point 2 °C
solubility
water: soluble
density
0.782 g/mL at 25 °C
cation traces
Al: ≤0.05 ppm, Ca: ≤0.05 ppm, Fe: ≤0.05 ppm, K: ≤0.025 ppm, Mg: ≤0.05 ppm, Na: ≤0.25 ppm
application(s)
general analytical
format
mixture
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
| LiChrosolv® hypergrade acetonitrile with 0.1% (v/v) formic acid is used as a mobile phase solvent in gradient elution of peptides by LC-MS/MS. The product is also featured in the method development for analysis of California list of pesticides in cannabis. |
Features and Benefits
- microfiltered by 0.2 µm filter
- the most comprehensive application range due to the largest retention time range
- analytical reliability due to the highest possible purity and a minimum signal-to-noise ratio
- time and cost savings due to the best possible batch consistency, thus avoiding repetitive analysis
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) general analytical | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 81.6 °C/1,013 hPa | bp - | bp 81.6 °C/1,013 hPa | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitryl z 0,1% (v/v) kwasem mrówkowym
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
flash_point_c
2 °C - closed cup - (refers to pure substance)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8 + 64-18-6
Produkty
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.
Learn the tips and tricks of selecting and preparing a suitable mobile phase buffer for your HPLC separations and method developments for samples that contain ionizable compounds.
An optimized peptide mapping protocol using NISTmAb as a model monoclonal antibody, shorter incubation times, and improved digestion buffer to demonstrate minimal artificial asparagine deamidation and methionine oxidation.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1590021000 | 04027269683078 |
| 1590022500 | 04027269683726 |