Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł | |
| 4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1200,00 zł
Nazwa produktu
Acetonitryl z 0,1% (v:v) kwasem trifluorooctowym, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
vapor pressure
97 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
LiChrosolv®
form
liquid
concentration
0.095-0.105 % (v/v)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
impurities
≤0.025 ppm K (Potassium), ≤0.05 ppm Al (Aluminium), ≤0.05 ppm Ca (Calcium), ≤0.05 ppm Fe (Iron), ≤0.05 ppm Mg (Magnesium), ≤0.25 ppm Na (Sodium)
color
APHA: ≤10
transition temp
flash point 2 °C
density
0.782 g/mL at 25 °C
format
mixture
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Application
- Przewidywanie czasu retencji dla peptydów modyfikowanych potranslacyjnie: Fosforylacja Ser, Thr, Tyr...: W niniejszym badaniu przedstawiono metodologię przewidywania czasów retencji fosforylowanych peptydów przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) (Battellino et al., 2024).
- Opracowanie i walidacja metody UPLC-PDA do ilościowego oznaczania ceftazydymu w wysuszonych plamkach krwi...: W artykule przedstawiono zwalidowaną metodę ultra wydajnej chromatografii cieczowej z matrycą fotodiodową (UPLC-PDA) do ilościowego oznaczania ceftazydymu, demonstrując jej zastosowanie i dokładność w analizie wysuszonych próbek krwi (Lv i in., 2024).
- Łatwa metoda ekstrakcji sorpcyjnej w fazie tkaninowej do monitorowania pozostałości chloramfenikolu w próbkach mleka...: Opisuje nową metodę wykorzystującą ekstrakcję sorpcyjną w fazie tkaninowej do skutecznego monitorowania chloramfenikolu w mleku, podkreślając jej prostotę i skuteczność (Ben Ayed et al., 2024).
- Badanie wpływu przygotowania próbki na profil lipidów bakteryjnych w spektrometrii masowej czasu przelotu wspomaganej laserowo desorpcją/jonizacją matrycy...: Badanie to bada, w jaki sposób różne metody przygotowania próbek wpływają na profile lipidowe bakterii analizowane za pomocą MALDI-TOF MS, zapewniając wgląd w optymalizację protokołów w celu uzyskania lepszej dokładności (Arendowski i in., 2024).
- Prosta i niezawodna metoda LC-MS/MS do ilościowego oznaczania metanosulfonianu kolistyny i kolistyny w ludzkim osoczu do terapeutycznego monitorowania leków...: W tym artykule szczegółowo opisano solidną i prostą metodę chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS) do jednoczesnego oznaczania metanosulfonianu kolistyny i kolistyny w ludzkim osoczu, przydatną w warunkach klinicznych (Kim i in., 2023).
Preparation Note
Analysis Note
Identity: passes test
Color: ≤ 10 Hazen
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.05 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 0.025 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.05 ppm
Na (Sodium): ≤ 0.25 ppm
Gradient grade (at 210 nm): ≤ 1.0 mAU
Gradient grade (at 254 nm): ≤ 0.5 mAU
Suitable for LC-MS; Intensity of background mass peak based on reserpine(APCI/ESI positive): ≤ 2 ppb
Filtered by 0.2 µm filter.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| impurities ≤0.025 ppm K (Potassium), ≤0.05 ppm Ca (Calcium), ≤0.05 ppm Mg (Magnesium), ≤0.05 ppm Al (Aluminium), ≤0.25 ppm Na (Sodium), ≤0.05 ppm Fe (Iron) | impurities - | impurities - | impurities ≤0.0001 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water, ≤10 ppb Al (Aluminium), ≤10 ppb Ca (Calcium), ≤10 ppb Fe (Iron), ≤10 ppb Mg (Magnesium), ≤5 ppb Any further metal (ICP-MS), ≤5 ppb K (Potassium), ≤50 ppb Na (Sodium) |
| density 0.782 g/mL at 25 °C | density 0.782 g/mL at 25 °C | density 0.782 g/mL at 25 °C | density 0.786 g/mL at 25 °C (lit.) |
| vapor pressure 97 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 97 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 97 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 72.8 mmHg ( 20 °C), 97 hPa ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitryl z 0,1% (v:v) kwasem trifluorooctowym
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup - (Acetonitrile)
flash_point_c
2 °C - closed cup - (Acetonitrile)
Produkty
Learn the tips and tricks of selecting and preparing a suitable mobile phase buffer for your HPLC separations and method developments for samples that contain ionizable compounds.
Determination of plasma protein binding using a SupelTM C18 pin device based BioSPME method for efficient sample preparation, along with a comparison to the equilibrium dialysis method.
Learn about Supel™ BioSPME C18 high-throughput devices to determine plasma protein binding and decrease the sample preparation time to less than an hour.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1590140000 | 04054839190704 |