Przejdź do
1.51252
Coupling unit (dead volume-free) for capillaries 1/16" or 0.5 mm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
3 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115716
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Segment
storage temp.
no temp limit
General description
The package contains: 3 pieces.
Analysis Note
visual control: passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.512361.155451.03842
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-