Przejdź do
1.03842
Złączki do kapilar
for with 2.3 mm OD for HPLC bottle adapter S40 (pack of 5)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 x 1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
489,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
41121516
489,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
fitting
for 2.3 mm OD for HPLC bottle adapter S40 (5 pk)
storage temp.
no temp limit
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.03843584581.51252
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
fitting
for 2.3 mm OD for HPLC bottle adapter S40 (5 pk)
fitting
for 3.2 mm OD for HPLC bottle adapter S40 (5 pk)
fitting
-
fitting
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Złączki do kapilar
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
103842000504054839966804