Merck
1.15545
Knurled nuts for HPLC Columns
for Capillary connections 0.2 mm i.d. 0.5 mm e.d. with PVDF double cones
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115716
NACRES:
SB.52
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nakrętki radełkowane do połączeń kapilarnych 0,2 mm i.d. 0,5 mm e.d. z podwójnymi stożkami PVDF,
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Segment
storage temp.
no temp limit
General description
Opakowanie zawiera 4 nakrętki radełkowane.
Analysis Note
visual control: conforms