Przejdź do
1.50182
Hibar® RT HPLC Columns for customized packing
L × I.D. 250 mm × 4 mm, please select HPLC sorbent for Column filling
Synonim(y):
TM=["Hibar"] Kolumna RT do niestandardowego pakowania
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3510,00 zł
unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3510,00 zł
unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3570,00 zł
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3880,00 zł
unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4370,00 zł
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4930,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
3330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hibar® 250-4, suitable for HPLC
parameter
400 bar pressure
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
separation technique
supercritical fluid (SFC)
storage temp.
no temp limit
General description
Kolumna HPLC, niestandardowe opakowanie, należy określić materiał opakowania
Application
  • Wysokosprawna chromatografia cieczowa do jednoczesnego oznaczania amlodypiny, walsartanu i hydrochlorotiazydu oraz jej zastosowanie do analizy farmaceutyków, moczu i osocza: Badanie to podkreśla wykorzystanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) do analizy złożonych mieszanin w próbkach farmaceutycznych i biologicznych, demonstrując zaawansowane możliwości urządzeń takich jak Hibar 250-4 w obsłudze i analizie precyzyjnych próbek w środowiskach o wysokiej stawce, takich jak kontrola jakości farmaceutycznej i diagnostyka medyczna (Shaikh JSA, Raut S, Abdul A, Pathan MAAK, 2020).
  • Identyfikacja i charakterystyka produktów degradacji stresowej bursztynianu sumatryptanu przy użyciu LC/Q-TOF-ESI-MS/MS i NMR: Badania obejmują zaawansowane techniki chromatograficzne, które mogą być istotne dla zastosowań wykorzystujących pompy Hibar 250-4 w rygorystycznych środowiskach testowych w celu identyfikacji i ilościowego oznaczania produktów degradacji, zapewniając bezpieczeństwo i skuteczność leku (Udutha S, Shankar G, Borkar RM, et al., 2018).
  • Akumulacja i trendy w dystrybucji trzech triterpenoidów w różnych częściach Achyranthes coynei określone przy użyciu analizy RP-UFLC: Publikacja ta pokazuje zastosowanie ultraszybkiej chromatografii cieczowej, dziedziny, w której precyzyjne dozowanie Hibar 250-4′ może mieć kluczowe znaczenie, w badaniach farmakognostycznych materiałów roślinnych, pomagając w szybkim i skutecznym oddzielaniu złożonych produktów naturalnych (Upadhya V, Ankad GM, Pai SR, et al., 2014).
  • Opracowanie i walidacja metody bioanalitycznej HPLC-PDA do jednoczesnego oznaczania aliskirenu i amlodypiny w ludzkim osoczu: W niniejszym badaniu przedstawiono zwalidowaną metodę jednoczesnego oznaczania dwóch środków farmaceutycznych w osoczu, przy użyciu systemów HPLC, takich jak Hibar 250-4, w celu osiągnięcia wysokiej precyzji i dokładności wymaganej do terapeutycznego monitorowania leków i badań farmakokinetycznych (Mannemala SS, Nagarajan JS, 2015).
Legal Information
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.004231.004241.50183
® 250-3 suitable for HPLC
Supelco
1.00423
® 250-3
separation technique
supercritical fluid (SFC)
separation technique
supercritical fluid (SFC)
separation technique
supercritical fluid (SFC)
separation technique
supercritical fluid (SFC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
parameter
400 bar pressure
parameter
400 bar pressure
parameter
400 bar pressure
parameter
400 bar pressure
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
column L × I.D.
25 cm × 3 mm
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
column L × I.D.
25 cm × 10 mm
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hibar® 250-4