Kluczowe dokumenty
1.00423
Supelco
Hibar® RT HPLC Columns for customized packing
L × I.D. 250 mm × 3 mm, please select HPLC sorbent for Column filling
Wybierz wielkość
1004237087
3320,00 zł
1004237079
3320,00 zł
UNIT
4140,00 zł
3320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1004237087
3320,00 zł
1004237079
3320,00 zł
UNIT
4140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
NA.28
3320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Hibar® 250-3, suitable for HPLC
Parametry
400 bar pressure
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
25 cm × 3 mm
metoda separacji
supercritical fluid (SFC)
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
HPLC column, customized packing, please specify packing material
Informacje prawne
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany