Key Documents
1.50183
Supelco
Hibar® RT HPLC Columns for customized packing
L × I.D. 250 mm × 10 mm, please select HPLC sorbent for Column filling
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Hibar® 250-10, column L × I.D. 25 cm × 10 mm
Parametry
400 bar pressure
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
kolumna dł. × śr. wewn.
25 cm × 10 mm
metoda separacji
supercritical fluid (SFC)
Opis ogólny
HPLC column, customized packing, please specify packing material
Przechowywanie i stabilność
Storage temperature: no restrictions.
Informacje prawne
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany