Przejdź do
14-925-M
Białko Wee1, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged & C-terminal 6His tagged, recombinant, human Wee1, amino acids 214-end. For use in Kinase Assays.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2000,00 zł
250 μg
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
15 880,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 77 kDa
2000,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 77 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... WEE1(7465)
General description
Działa jako negatywny regulator wejścia w mitozę (przejście z fazy G2 do M) poprzez ochronę jądra przed cytoplazmatycznie aktywowaną cykliną B1 połączoną z CDK1 przed rozpoczęciem mitozy poprzez pośredniczenie w fosforylacji CDK1 na ′Tyr-15′. W szczególności fosforyluje i inaktywuje CDK1 połączoną z cykliną B1, osiągając maksimum w fazie G2 i minimum, gdy komórki wchodzą w fazę M. Fosforylacja cykliny B1-CDK1 zachodzi wyłącznie na ′Tyr-15′, a fosforylacja monomerycznej CDK1 nie występuje. Jego aktywność wzrasta w fazach S i G2 i spada w fazie M, gdy jest hiperfosforylowany. Skorelowany spadek poziomu białka występuje w fazie M/G1, prawdopodobnie z powodu jego degradacji.
Źródło produktu: N-końcowy znakowany GST i C-końcowy znakowany 6His, rekombinowane, ludzkie aminokwasy Wee1 214-end wyrażane przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21.
Biochem/physiol Actions
Protein Target: WEE1
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 μg jako katalog # 14-925M i luzem jako katalog # 14-925-K.
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of peptide LSNLYHQGKFLQTFCGSPLYRRR.
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE133614-926-M14-927-M
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
biological source
human
biological source
rabbit
biological source
human
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
-
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 77 kDa
mol wt
-
mol wt
Mw 109 kDa
mol wt
Mw 46 kDa
UniProt accession no.
P30291
UniProt accession no.
P30291
UniProt accession no.
Q14164
UniProt accession no.
Q13153
Gene Information
human ... WEE1(7465)
Gene Information
human ... WEE1(7465)
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
14-92504053252832147
14-925M04053252832055