Przejdź do
14-927-M
Białko PAK1, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal FLAG-tagged, recombinant, human PAK1, amino acids 150-end. For use in Kinase Assays.
PAK1 Protein, active, 10 µg
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki08 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1650,00 zł
250 μg
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
13 700,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 46 kDa
1650,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 46 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
Białko to jest członkiem rodziny kinaz serynowo-treoninowych aktywujących p21, znanych jako białka PAK. Białka te są krytycznymi efektorami, które łączą RhoGTPazy z reorganizacją cytoszkieletu i sygnalizacją jądrową, i służą jako cele dla małych białek wiążących GTP Cdc42 i Rac. Ten specyficzny członek rodziny reguluje ruchliwość i morfologię komórek. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Źródło produktu: N-końcowe, znakowane FLAG, rekombinowane, ludzkie aminokwasy PAK1 150-end, wyrażane przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21.
Biochem/physiol Actions
Protein Target: PAK1
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 10 μg jako katalog # 14-927 i w rozmiarze 250 μg jako katalog # 14-927M.
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of peptide RRRLSFAEPG.
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14-452-M14-918-M14-777-M
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 46 kDa
mol wt
Mw 59 kDa
mol wt
Mw 61 kDa
mol wt
Mw 69.3 kDa
UniProt accession no.
Q13153
UniProt accession no.
O15530
UniProt accession no.
P23458
UniProt accession no.
P53350, Q07832 (mouse), Q62673 (rat)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
14-927M04053252851490
14-92704053252851483
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Toronto, ON
    • Reviews 4
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Active, good for kinase assays.
    Active, a little on the expensive side. Worked well for invitro kinase assays.
    Helpful?