Przejdź do
ABE1336
Anti-Wee1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Wee1-like protein kinase, EC: 2.7.10.2, WEE1hu, Wee1A kinase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki23 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
733,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki20 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1900,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
733,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... WEE1(7465)
General description
Kinaza białkowa podobna do Wee1 (UniProt: P30291; znana również jako EC: 2.7.10.2, WEE1hu, kinaza Wee1A) jest kodowana przez gen WEE1 (Gene ID: 7465) u człowieka. Wee1 jest zależną od magnezu kinazą jądrową, która należy do rodziny kinaz białkowych serynowo-treoninowych. Służy jako negatywny regulator wejścia w mitozę (przejście z G2 do M) poprzez ochronę jądra przed cytoplazmatycznie aktywowaną cykliną B1 połączoną z Cdk1 przed rozpoczęciem mitozy. Opisano dwie izoformy Wee1, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. W izoformie 1 miejsce wiązania nukleotydów jest zlokalizowane w aminokwasach 305-313, a domena kinazy białkowej znajduje się w aminokwasach 299-569. Wee1 specyficznie fosforyluje i inaktywuje cyklinę B1 połączoną z Cdk1, osiągając maksimum w fazie G2 i minimum, gdy komórki wchodzą w fazę M. Wykazano, że fosforylacja cykliny B1-Cdk1 zachodzi wyłącznie na tyrozynie 15. Uważa się, że poziom Wee1 wzrasta w fazach S i G2 ze względu na wzrost transkrypcji, a spadek w fazie M przypisuje się zmniejszonej syntezie i wyższej degradacji. Fosforylacja seryny 642 przez BRSK1 i BRSK2 w neuronach postmitotycznych powoduje obniżenie aktywności Wee1 w neuronach spolaryzowanych. Ponadto fosforylacja seryny 53 przez PLK1 i seryny 123 przez Cdk1 generuje sygnał do ubikwitynacji i proteasomalnej degradacji na początku fazy G2/M.
Zaobserwowano ~72 kDa; obliczono 71,60 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 15 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej kinazy białkowej podobnej do Wee1. Sekwencja immunogenu jest zachowana między izoformami 1 i 2.
Application
Analiza Western Blotting: 2 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Wee1 w 10 µg lizatu komórek K562.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Wee1 w ludzkim łożysku i ludzkich tkankach raka jąder.
Anti-Wee1, nr kat. Nr ABE1336-100UG, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko kinazie białkowej podobnej do Wee1 i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa kinazę podobną do Wee1 w ludzkich komórkach. Celuje w epitop w obrębie 15 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Wee1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4502038SAB1300077ABS530
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
UniProt accession no.
P30291
UniProt accession no.
P0C1S8
UniProt accession no.
Q99640
UniProt accession no.
O00311
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE1336-100UG04054839431678
ABE1336-25UG04054839431685