Przejdź do
14-712-M
Białko kinazy kazeinowej 1γ2, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Casein Kinase 1γ2, amino acids 18-end. For use in Kinase Assays.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1930,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
15 460,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
1930,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 49.7 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
N-końcowa, znakowana 6His, rekombinowana, ludzka kinaza kazeinowa 1γ2, aminokwasy 18-końcowe
N-końcowa, znakowana 6His, rekombinowana, ludzka kinaza kazeinowa 1γ2, aminokwasy 18-końcowe
Źródło produktu: ekspresja przez bakulowirusa w komórkach Sf21
Application
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Biochem/physiol Actions
Protein Target: CK1γ2
Target Sub-Family: CK1
Physical form
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C od daty wysyłki
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of 200μM KRRRALS(p)VASLPG
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14-445-M14-689-M14-197-M
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in Sf21 cells
recombinant
expressed in Sf21 cells
UniProt accession no.
P78368
UniProt accession no.
P68400
UniProt accession no.
P19784
UniProt accession no.
P68400
mol wt
Mw 49.7 kDa
mol wt
Mw 48.7 kDa
mol wt
Mw 45.8 kDa
mol wt
α-subunit Mw 49 kDa (heterotetramer; α2β2), β subunit Mw 53 kDa (heterotetramer; α2β2)
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
14-712M04053252925412
14-71204053252409929