Merck
14-445-M
Białko kinazy kazeinowej 2α, aktywne, 10 µg
Active, 6His-tagged recombinant full-length Casein Kinase 2α, human, for use in Kinase Assays.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 48.7 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
UniProt accession no.
General description
Rekombinowana kinaza kazeinowa 2α o pełnej długości, znakowana 6His, ludzka
Źródło produktu: Wyrażony w Sf21
Biochem/physiol Actions
Protein Target: CK2α
Target Sub-Family: CMGC
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 μg jako katalog # 14-445M - zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności.
Physical form
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
1 rok w temperaturze -20°C
Analysis Note
Casein Kinase 2 Substrate Peptide
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
14-445M04053252510984
14-44504053252508233