Przejdź do
14-697
Białko histonu H4, ludzkie rekombinowane, 1 mg
Recombinant human histone H4 produced in E. coli, purified by FPLC. For use in Enzyme Assays & Western Blotting.
Synonim(y):
H4, Histone H4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
4050,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
Mw 11 kDa
4050,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
mol wt
Mw 11 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Recombinant human histone H4 produced in E. coli.
Analysis Note
routinely evaluated as a substrate for in vitro enzymatic reactions.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-748-AF64704-85807-213-I
biological source
human
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
technique(s)
activity assay: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
mol wt
Mw 11 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
UniProt accession no.
P62805
UniProt accession no.
P62805, Q6DRA9
UniProt accession no.
P62805
UniProt accession no.
P62805
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
14-69704053252515033