Przejdź do
04-858
Przeciwciało anty-histonowe H4, pan, królicze monoklonalne
culture supernatant, clone 62-141-13, Upstate®
Synonim(y):
H4, Histone H4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
62-141-13, monoclonal
Application:
ChIP, WB, multiplexing
Citations:
41
2370,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1000
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
62-141-13, monoclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates, chicken
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H4C1(8359)
General description
10 kDa
Przeciwciało to rozpoznaje histon H4 niezależnie od jakichkolwiek modyfikacji potranslacyjnych.
Immunogen
Epitop: n.d. 25-28
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 17-28 histonu H4. Epitop został zmapowany do reszt 25-28
Application
Analiza immunoblot:
Rozcieńczenie 1:100 000 poprzedniej partii wykryło niezmodyfikowane rekombinowane białko histonu H4 (nr katalogowy 14-412) i histon H4 w ekstraktach kwasowych zarówno z nietraktowanych komórek HeLa, jak i komórek traktowanych maślanem sodu (hiperacetylowane) lub kolcemidem (hiperfosforylowane) (rysunek B).
Immunoprecypitacja chromatyny:
Niezależne laboratorium wykorzystało poprzednią partię tego przeciwciała w immunoprecypitacji chromatyny (Issac, C., 2006).
Multipleksowanie:
Seryjne rozcieńczenia poprzedniej partii inkubowano z peptydami histonowymi zawierającymi różne niezmodyfikowane peptydy obejmujące aminoterminus histonu H4 skoniugowane z mikrosferami Luminex®. Przeciwciało rozpoznawało zarówno zmodyfikowane, jak i niezmodyfikowane peptydy.
Anti-Histone H4 Antibody, pan to królicze przeciwciało monoklonalne do wykrywania histonu H4 znanego również jako histon H4 i zostało zatwierdzone w ChIP, WB, Mplex.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje histon H4.
Physical form
Supernatant hodowlany w 0,05% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem korka. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Rekombinowany histon H4 (nr katalogowy 14-412) lub ekstrakt kwasowy z komórek HeLa.
Routinely evaluated by immunoblot using HeLa cell acid extract.
Other Notes
Zastępuje: 05-858
Legal Information
Luminex is a registered trademark of Luminex Corporation
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-85805-858R07-328
clone
62-141-13, monoclonal
clone
62-141-13, monoclonal
clone
62-10C-2, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
culture supernatant
antibody form
serum
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates, chicken
species reactivity
chicken, Saccharomyces cerevisiae, vertebrates, yeast, human
species reactivity
human
species reactivity
human, Saccharomyces cerevisiae
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... H4C1(8359)
Gene Information
Saccharomyces cerevisiae ... Hhf1(852294)
human ... H4C1(8359)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Multiple forms of H4 histone mRNA in human cells.
Lichtler, A C, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 77, 1942-1946 (1980)
Mark M Painter et al.
Journal of virology, 91(24) (2017-10-13)
Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) establishes transcriptionally silent latent infections in resting memory T cells and hematopoietic stem and progenitor cells (HSPCs), which allows the virus to persist in infected individuals despite antiretroviral therapy. Developing in vitro models of
Yuzhi Wang et al.
Breast cancer research : BCR, 20(1), 83-83 (2018-08-04)
Although numerous studies have reported that tricho-rhino-phalangeal syndrome type I (TRPS1) protein, the only reported atypical GATA transcription factor, is overexpressed in various carcinomas, the underlying mechanism(s) by which it contributes to cancer remain unknown. Both overexpression and knockdown of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04-85804053252337130