Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, rat, human
Application:
DB, IP, WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
dimethylation (Arg3)
Gene Information
human ... HIST2H4B(554313)
General description
Histon H4 ma wiele nazw izoform, w tym H4/A do H4/N, i jest kodowany przez wiele genów w genomie o nazwach HIST1H4A do HIST1H4N/H4/A lub H4FA do H4/L oraz HIST2H4A, HIST2H4B i HIST4H4. Histon H4 jest krytycznym składnikiem chromatyny i nukleosomu. Histon H4 tworzy multimeryczny klaster z innymi histonami, regulując strukturę chromatyny i DNA w jądrze. Histon H4 jest celem wielu modyfikacji potranslacyjnych, w tym acetylacji, metylacji, fosforylacji, ubikwitynacji, sumoilacji, krotonylacji (tylko męskie komórki zarodkowe i oznacza geny specyficzne dla jąder) i cytrulinacji. Acetylacja histonu H4 na lizynie 16 (H4-K16Ac) jest najbardziej rozpowszechnioną i odwracalną potranslacyjną modyfikacją chromatyny u eukariontów dla histonu H4, a ona i inne modyfikacje pomagają kontrolować strukturę chromatyny i interakcje białkowe histonu H4.
~13 kDa obserwowane
Immunogen
Asymetryczny liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego dimetylo-histonu H4 (Arg3).
Epitop: N-terminus
Application
Analiza specyficzności Dot Blot: Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-667) i Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-665), które zawierają peptydy histonowe z różnymi modyfikacjami, były sondowane dimetylo-Histonem H4 (Arg3) Asymmetric (rozcieńczenie 1:2000).
Analiza immunoprecypitacji: Rozcieńczenie 1:3333 z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało dimetylo-Histon H4 (Arg3) Asymmetric w 500 µg lizatu komórek HeLa i 500ng lizatu komórek HeLa AE.
Analiza immunoprecypitacji: Rozcieńczenie 1:3333 z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało dimetylo-Histon H4 (Arg3) Asymmetric w 500 µg lizatu komórek HeLa i 500ng lizatu komórek HeLa AE.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Histony
To przeciwciało przeciwko asymetrycznemu dimetylo-histonowi H4 (Arg3) zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunoprecypitacji oraz Dot Blot do wykrywania asymetrycznego dimetylo-histonu H4 (Arg3).
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting of Histone H4 recombinant protein.
Western Blotting Analysis: A 1:3,333 dilution of this antibody detected dimethyl-Histone H4 (Arg3) Asymmetric in 500 ng of PRMT1 treated Histone H4 recombinant protein.
Western Blotting Analysis: A 1:3,333 dilution of this antibody detected dimethyl-Histone H4 (Arg3) Asymmetric in 500 ng of PRMT1 treated Histone H4 recombinant protein.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c