Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 342,00 zł | |
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
342,00 zł
material
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
irradiated
form
plate (ready to use culture media)
feature
ready-to-use
composition
Histidine , Lecithin , Sodium thiosulfate , Tween®
packaging
pkg of Triple packed
plate diam.
90 mm
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100®
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| agency EP, USP | agency EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71 | agency EP, USP | agency EP, USP |
| suitability nonselective for | suitability nonselective for | suitability nonselective for | suitability bacteria, fungi |
| application(s) air monitoring, pharmaceutical | application(s) cosmetics | application(s) microbiology | application(s) air monitoring, pharmaceutical |
| plate diam. 90 mm | plate diam. - | plate diam. 55 mm | plate diam. - |
| form plate (ready to use culture media) | form liquid | form plate (ready to use culture media) | form plate (ready-to-use) |
| feature ready-to-use | feature closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use | feature 2D bar code, ready-to-use | feature ready-to-use |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
Powiązane treści
Settle plates for isolators and critical cleanrooms
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1467870020 | 04054839398636 |
| 1467870120 | 04054839398629 |