Tryptic Soy Agar
Tryptic Soy Agar (TSA), znany również jako Trypticase Soy Agar, Soybean Casein Digest Agar lub CASO (casein peptone soybean flour peptone) Agar to pożywka stosowana w procedurach jakościowych do izolowania i hodowli zarówno szybkostrawnych, jak i nieszybkostrawnych mikroorganizmów. Ta pożywka jest powszechnie stosowana do testowania sterylności w celu wykrycia zanieczyszczenia zakładu ze względu na jej zdolność do wspierania wzrostu szerokiej gamy bakterii i grzybów. Co więcej, oferuje zaletę systemu monitorowania na miejscu w celu wykrycia skażenia mikrobiologicznego. Tryptyczny agar sojowy jest używany do hodowli, konserwacji i transportu kultur bakterii. Pożywka ta zawiera kazeinę i peptony sojowe, które dostarczają niezbędnych związków azotowych (aminokwasów i peptydów) potrzebnych do wzrostu bakterii. Wygląd pożywki jest przejrzysty i żółtawy, a wartość pH waha się od 7,1 do 7,5.
Produkty
TSA do oznaczania liczby drobnoustrojów tlenowych w powietrzu
Tryptic Soy Agar jest używany do wzrostu i separacji szerokiej gamy bakterii, drożdży i pleśni. Służy również do pomiaru całkowitej liczby drobnoustrojów tlenowych w powietrzu, przy użyciu aktywnych lub pasywnych technik monitorowania powietrza, a także do wykrywania śladów zanieczyszczenia personelu w izolatorach i pomieszczeniach czystych.
Tryptic Soy Agar Contact ICR (Isolator and Clean Room) Plus
Tryptic Soy Agar Contact ICR plus, wraz z napromieniowaną γ-płytką gotową do użycia oraz, tryptic soy agar contact, gotową do użycia sterylną płytką uzupełnioną lecytyną, polisorbatem (Tween®) 80 w celu zneutralizowania substancji hamujących z czyszczenia, są używane do określenia całkowitej liczby drobnoustrojów tlenowych na suchych, odkażonych powierzchniach, a także ON personelu w obszarach niekrytycznych.
Tryptic Soy Agar Settle Plate, sterylna, gotowa do użycia płytka zawierająca lecytynę, Tween®, histydynę i cysteinę, służy do oceny całkowitej liczby drobnoustrojów tlenowych w próbkach zawierających środki konserwujące lub w testach skuteczności środków dezynfekujących.
TSA do izolacji i hodowli mikroorganizmów
GranuCult®. Tryptic Soy Agar, dostępny w postaci granulatu pożywki (odwodnione podłoże hodowlane), nadaje się do hodowli i izolacji różnorodnych mikroorganizmów występujących w różnych materiałach. Dodatkowo, jest on wykorzystywany w przemyśle farmaceutycznym do celów kontroli jakości.
Tryptic Soy Agar, Vegitone, jest niesterylną pożywką ogólnego przeznaczenia, wolną od jakichkolwiek materiałów pochodzących od zwierząt (pepton kazeinowy jest zastąpiony peptonem roślinnym) i jest niezbędny do hodowli różnorodnych mikroorganizmów.
NutriSelect® Plus Tryptic Soy Agar to podłoże w proszku stosowane zarówno w przemyśle, jak i w badaniach naukowych. Jest ona powszechnie stosowana do hodowli i izolacji drobnoustrojów szybko- i nieszybkostrawnych z badanych próbek. Pożywka ta jest odpowiednia do wzrostu zarówno mikroflory tlenowej, jak i beztlenowej.
NutriSelect® Prime Tryptic Soy Agar, certyfikowany jako halal i odpowiedni do stosowania w procesach z certyfikatem halal i koszerności, jest powszechnie stosowany do wykrywania i izolowania szybkostrawnych lub nieszybkostrawnych mikroorganizmów z próbek testowych. Pożywka ta jest odpowiednia do wzrostu zarówno mikroflory tlenowej, jak i beztlenowej.
Tryptic Soy Agar with LTHTh (Tween® 80, Lecithin, Histidine, and Sodium Thiosulfate), złożona, bogata w składniki odżywcze, wolna od inhibitorów pożywka mikrobiologiczna, jest stosowana do hodowli i izolacji delikatnych bakterii, drożdży i pleśni. Tween® 80, lecytyna, histydyna i tiosiarczan sodu neutralizują substancje hamujące pochodzące z czyszczenia, dezynfekcji lub konserwantów.
Milliflex® Cassette
Milliflex®. Cassette, wstępnie wypełniona tryptycznym agarem sojowym, polisorbatem 80 i lecytyną, jest gotową do użycia pożywką na bazie agaru (wstępnie wylana płytka agarowa) przeznaczoną do stosowania z systemem Milliflex® lub Milliflex Oasis®. Jest stosowana w testach obciążenia biologicznego i ogólnej analizie mikrobiologicznej w celu oceny skuteczności procedur sanitarnych dla pojemników, sprzętu i powierzchni, a także dla produktów kosmetycznych mieszających się z wodą.
NutriSelect® prime Tryptic Soy Agar halal z lecytyną i polisorbatem 80
NutriSelect® prime Tryptic Soy Agar, certyfikowany jako halal i zawierający lecytynę i polisorbat 80, jest stosowany do liczenia i wykrywania tlenowych mikroorganizmów mezofilnych występujących w kosmetykach, farmaceutykach i produktach zawierających konserwanty. Dodatkowo, służy do oceny skuteczności procedur sanitarnych dla pojemników, sprzętu i obszarów roboczych. Może być stosowany w procesach certyfikowanych Halal i Kosher.
IsoBag® Tryptic Soy Agar Contact
IsoBag®. Tryptic Soy Agar Contact with Lecithin and Tween® to sterylny worek poliuretanowy DPTE beta przeznaczony do szybkiego i wygodnego przenoszenia podłoży hodowlanych. Służy do monitorowania powierzchni w izolatorach lub systemach barier o ograniczonym dostępie (RABS).
Agar Strips TC (Total Count)
Agar Strips to gotowe do użycia pożywki hodowlane wypełnione elastyczną folią podkładową, przeznaczone do monitorowania otaczającego powietrza i sprężonych gazów za pomocą próbników powietrza RCS®.
Contact DC (Kontrola Dezynfekcji)
Envirocheck™ Contact DC składa się z elastycznych łopatek pokrytych tryptycznym agarem sojowym, pozwalającym na półilościową ocenę mikroorganizmów na powierzchniach i w płynach w celu oceny skuteczności dezynfekcji. Szkiełko A jest pokryte agarem CASO do oceny całkowitej liczby mikroorganizmów żyjących (tlenowych). Slajd B jest pokryty agarem CASO zawierającym polisorbat 80, tiosiarczan sodu, lecytynę i histydynę, aby umożliwić wzrost bakterii, które mogą być tymczasowo zahamowane przez sanityzację lub dezynfekcję, ale pozostają żywe.