Kluczowe dokumenty
1.46069
Millipore
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
Tween®, Histidine, Sodium thiosulfate, Lecithin, ICR plate, sterile; irradiated, plate diam. × volume 90 mm × 30 mL, suitable for air monitoring
Synonim(y):
TSA, agar do trawienia kazeiny sojowej
Wybierz wielkość
20 EA
299,00 zł
120 EA
1810,00 zł
299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 EA
299,00 zł
120 EA
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Materiały
polystyrene plate
Poziom jakości
agency
EP
USP
sterylność
sterile; irradiated
Formularz
plate (ready-to-use)
Właściwości
ready-to-use
skład
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulfate
Tween®
Śr. płytki × objętość
90 mm × 30 mL
pH
7.3 ( in H2O)
Zastosowanie
air monitoring
pharmaceutical
kompatybilność
for use with MAS-100®
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
bacteria
fungi
Opis ogólny
Tryptic Soy Agar + LTHTh - ICR in 90 mm settle plates (non-lockable) is designed for the determination of the total aerobic microbial count in the air via active or passive air monitoring as well as fingerprints of personnel in isolators and clean rooms with sterile production. It is a complex medium for cultivation and isolation of a wide range of bacteria, yeasts and molds. The formulation of the Soybean Casein-Digest medium contains combination of casein and soy peptones supplying organic nitrogen, particularly amino acids and longer-chained peptides. Sodium chloride maintains the osmotic equilibrium and the medium is supplemented with pyruvate to provide an efficient neutralization of residues of hydrogen peroxide. Lecithin, polysorbate 80 (Tween®), histidine and sodium thiosulfate are neutralizers to inactivate potential residues of disinfectants containing active agents such as Alcohol (70% ethanol or isopropyl alcohol), Aldehyde, Dichloroisocyanurate, Glucoprotamine, Peracetic acid, Phenols, Biguanides and quaternary ammonium compounds.
Zastosowanie
Tryptic Soy Agar (TSA, Soybean Casein Digest Agar) is a complex medium for cultivation and isolation of a wide range of bacteria, yeasts and molds. The media finds its application in environmental monitoring by determining the total aerobic microbial count in air through active or passive air monitoring as well as fingerprints of personnel in isolators and clean rooms.
Informacje prawne
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Monitorowanie drobnoustrojów; monitorowanie środowiska; tymczasowe przechowywanie; płytki kontaktowe ICR; płytki kontaktowe; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Powiązane treści
Settle plates for isolators and critical cleanrooms
Płyty osadcze do izolatorów i krytycznych pomieszczeń czystych