Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 80 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
7410,00 zł
material
polystyrene plate
Quality Level
agency
EP, USP
sterility
sterile; irradiated
form
plate (ready-to-use)
feature
rapid transfer port
composition
Histidine , Lecithin , Sodium thiosulfate , Tween®
packaging
pkg of 80 plates
manufacturer/tradename
IsoBag®
plate diam.
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100®
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| agency EP, USP | agency EP, USP | agency EP, USP | agency EP, USP |
| plate diam. 90 mm | plate diam. 90 mm | plate diam. 55 mm | plate diam. - |
| application(s) air monitoring, pharmaceutical | application(s) air monitoring, pharmaceutical | application(s) pharmaceutical, surface monitoring | application(s) air monitoring, pharmaceutical |
| packaging pkg of 80 plates | packaging pkg of 80 plates | packaging pack of 100 plates | packaging pkg of 10 plates Triple packed, box of 120 ea 1468000120, box of 20 ea 1468000020 |
| suitability bacteria, fungi | suitability bacteria, fungi | suitability bacteria, fungi | suitability bacteria, fungi |
| form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) | form plate, solid | form plate |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Produkty
IsoBag® ease the environmental monitoring workflow in aseptic production isolator
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1467560080 | 04054839019883 |