146754
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Contact Plates
IsoBag®, Lecithin, Sodium Thiosulfate, Tween®, Histidine, ICR with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, 190 mm DPTE® alpha-port, sterile; irradiated, pack of 100 plates, suitable for surface monitoring
Synonim(y):
Agar do trawienia kazeiny sojowej, IsoBag® Tryptic Soy Agar Kontakt, Płyta TSA z neutralizatorami, Torba TSA IsoBag®
Wybierz wielkość
7300,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
7300,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polystyrene plate
Poziom jakości
agency
EP
USP
sterylność
sterile; irradiated
Formularz
plate
solid
Właściwości
rapid transfer port
ready-to-use
190 mm DPTE® alpha-port
skład
Histidine
Lecithin
Sodium Thiosulfate
Tween®
opakowanie
pack of 100 plates
producent / nazwa handlowa
IsoBag®
śr. płytki
55 mm
kolor
clear yellowish
pH
7.3 ( in H2O)
Zastosowanie
pharmaceutical
surface monitoring
kompatybilność
stand alone
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
bacteria
fungi
Opis ogólny
Podłoże TSA jest używane do hodowli i izolacji szerokiej gamy bakterii, drożdży i pleśni. Preparat zawiera kombinację kazeiny i peptonów sojowych dostarczających azotu organicznego, w szczególności aminokwasów i peptydów o dłuższych łańcuchach. Chlorek sodu utrzymuje równowagę osmotyczną, a podłoże jest uzupełnione neutralizatorami, takimi jak lecytyna, polisorbat (Tween®) 80, histydyna i tiosiarczan sodu w celu inaktywacji pozostałości środków dezynfekujących.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Produkty
IsoBag® ease the environmental monitoring workflow in aseptic production isolator