Przejdź do
1.46525
Stojak na butelki 6 x 1000 ml
suitable for sterility testing, L × W × H 33 cm × 22 cm × 30 cm, to hold, 6 bottle(s) 1000 mL (max diam. 10 cm), stainless steel rack (1.4301 el. polished), autoclavable
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NC.81
UNSPSC Code:
41122409
Feature:
autoclavable, to hold 6 bottle(s) 1000 mL (max diam. 10 cm)
Material:
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
Quality Segment
feature
autoclavable, to hold 6 bottle(s) 1000 mL (max diam. 10 cm)
L × W × H
33 cm × 22 cm × 30 cm
application(s)
cosmetics
pharmaceutical, sterility testing
storage temp.
no temp limit
General description
Rozmiar: 33 x 22 x 30 cm dla 6 butelek po 1000 ml (∅ maks.: 10 cm)
Materiał: Wysokiej jakości stal nierdzewna (1.4301 el. polerowana)
Przydatność dla: Izolatory i pomieszczenia czyste (odporne na H2O2 i środki dezynfekujące), autoklawowanie, bezpieczny i wygodny transport butelek.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)