Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
71
Quality Level
material
glass bottle
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
71
sterility
sterile; autoclaved (tested for 7 days at 30-35°C)
form
liquid
shelf life
360 days
feature
closure type Red flip cap with septum, ready-to-use
composition
Casein peptones, 1 g
packaging
pack of 6 bottles
technique(s)
sterile filtration: suitable
bottle capacity
1000 mL
bottle filling volume
700 mL
pH
6.9-7.3
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Każda butelka ma zaciskaną nakrętkę z zamknięciem przegrody, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego i zoptymalizować procedury dezynfekcji.
Application
Produkt jest wytrzymały i nadaje się do:
Rozpuszczania lub rozcieńczania próbek,
Odtwarzania komercyjnych próbek mikroorganizmów.
Jako podłoże transportowe dla mikroorganizmów.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability nonselective for | suitability nonselective for | suitability nonselective for | suitability nonselective for |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| feature closure type Red flip cap with septum, ready-to-use | feature closure type Blue sScrew cap with 3 loci, ready-to-use | feature closure type Red screw cap with 3 septa, ready-to-use | feature closure type Yellow flip cap with septum, ready-to-use |
| application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) cosmetics |
| technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) direct inoculation: suitable | technique(s) direct inoculation: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable, sterile filtration: suitable |
| bottle capacity 1000 mL | bottle capacity 1000 mL | bottle capacity 1000 mL | bottle capacity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluid A
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1464770006 | 04027269270285 |