Kluczowe dokumenty
1468540006
Millipore
Fluid A
L-Ascorbic acid 1 %, 0.1Peptone 0.1 %, bottle volume 500 mL, bottle filling volume 300 mL, closure type, Yellow flip cap with septum, pack of 6 bottles
Synonim(y):
Płyn myjący, Płyn płuczący
About This Item
Kod UNSPSC:
41106214
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
Właściwości
closure type Yellow flip cap with septum
ready-to-use
skład
0.1Peptone, 0.1%
L-Ascorbic acid, 1%
opakowanie
pack of 6 bottles
metody
microbiological culture: suitable
sterile filtration: suitable
bottle filling volume
300 mL
objętość butelki
500 mL
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
kompatybilność
for use with Steritest®
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
Fluid A to bufor do płukania ogólnego zaprojektowany zgodnie z Farmakopeą Europejską (EP) 2.6.1, Farmakopeą Stanów Zjednoczonych (USP) 71 i Farmakopeą Japońską (JP) 4.06. Produkt jest klarownym, bezbarwnym płynem.
Każda butelka ma zakrętkę z zamknięciem przegrody, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego i zoptymalizować procedury dezynfekcji. Pożywka jest uzupełniona kwasem askorbinowym, który utrzymuje żywotność komórek.
Zastosowanie
Płyn A jest używany do płukania roztworów wodnych podczas testowania sterylności metodą filtracji membranowej. Jest również używany do rozcieńczania rozpuszczalnych ciał stałych w tym samym zastosowaniu oraz jako płyn płuczący do filtracji membranowej produktów niesterylnych.
Produkt jest wytrzymały i nadaje się do
  • Rozpuszczania lub rozcieńczania próbek,
  • Odtwarzania komercyjnych próbek mikroorganizmów.
  • Jako medium transportowe dla mikroorganizmów.
Inne uwagi
1468540006 to produkt niestandardowy. Formuła oparta jest na istniejącym płynie do płukania A z niewielkim dodatkiem kwasu askorbinowego (witaminy C). Opakowanie jest standardowe
Informacje prawne
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1