Merck
1.46691
Fluid A
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 800 mL, closure type, Red screw cap with 3 septa, pack of 6 bottles
Synonim(y):
Roztwór płuczący
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106214
NACRES:
NA.72
Bottle capacity:
1000 mL
Bottle filling volume:
800 mL
Feature:
closure type Red screw cap with 3 septa, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
71
Ph:
6.9-7.3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
glass bottle
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
71
sterility
sterile; autoclaved (tested for 14 days at 30-35°C and 20-25°C)
form
liquid
shelf life
360 days
feature
closure type Red screw cap with 3 septa, ready-to-use
composition
Peptic Digest of Animal Tissue, 1 g
packaging
pack of 6 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable
bottle capacity
1000 mL
bottle filling volume
800 mL
pH
6.9-7.3
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Fluid A jest buforem do płukania ogólnego zaprojektowanym jako przezroczysty, bezbarwny płyn zgodny z Farmakopeą Europejską (EP) 2.6.1, Farmakopeą Stanów Zjednoczonych (USP) 71 i Farmakopeą Japońską (JP) 4.06.
Każda butelka ma zakrętkę z zamknięciem przegrody, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego i zoptymalizować procedury dezynfekcji.
Application
Płyn A jest używany do płukania roztworów wodnych podczas testowania sterylności metodą filtracji membranowej. Jest również używany do rozcieńczania rozpuszczalnych ciał stałych w tym samym zastosowaniu oraz jako płyn płuczący do filtracji membranowej produktów niesterylnych.
Produkt jest wytrzymały i nadaje się do
  • Rozpuszczania lub rozcieńczania próbek,
  • Odtwarzania komercyjnych próbek mikroorganizmów.
  • Jako medium transportowe dla mikroorganizmów.
Other Notes
Production will take place at Millipore SAS in Molsheim, France. Deliveries will be executed in accordance with the terms and conditions of MLS RTU GmbH. A minimum order quantity is required to process the order. Once the order is placed and confirmed, Merck will ensure product delivery within a maximum timeframe of 10 to 12 weeks. The terms and conditions of Merck KGaA apply to both Millipore SAS and MLS RTU GmbH and can be accessed through the following link: Standard Terms & conditions
This medium can be modified and/or supplemented based on the required performance criteria.
Disclaimer
This item is created at the customer′s request as a customized product and will not be developed or qualified in accordance with the Merck Product Development Process.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluid A
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c