Przejdź do
14-550-M
Białko kinazy MAP 2/Erk2, aktywne, ludzkie, 10 µg
Active, N-terminal GST tagged, recombinant, full-length, human MAP Kinase 2/Erk2. Activated with MEK1 (Cat. # 14-429). For use in Kinase Assays.
Synonim(y):
Kinaza Erk2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2400,00 zł
250 μg
Przewidywany termin wysyłki18 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
16 070,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
2400,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
mol wt
Mw 67.8 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
N-terminal GST tagged, recombinant, full-length, human MAP Kinase 2/Erk2, Activated with MEK1 (14-429).
Packaging
Also available in 125μg size, please inquire for pricing and availability.
Analysis Note
Used to phosphorylate MBP (13-104)
Other Notes
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14-439-M14-429-M14-173-M
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
mouse
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
mol wt
Mw 67.8 kDa
mol wt
Mw 69.9 kDa
mol wt
Mw 71 kDa
mol wt
Mw 67.8 kDa
UniProt accession no.
P28482
UniProt accession no.
P28482
UniProt accession no.
Q02750
UniProt accession no.
P63085
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
14-55004053252332470
14-550M04053252330902