14-429-M
Białko MEK1, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal GST & C-terminal His6-tagged, recombinant full-length human MEK1, for use in Kinase Assays.
Synonim(y):
CFC3, MAP2K1, MAPKK1, MEL, MKK1, PRKMK1, kinaza białkowa aktywowana mitogenami kinaza 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
linia produktu
Upstate®
Formularz
liquid
aktywność właściwa
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
okres trwałości
1 yr
masa cząsteczkowa
Mw 71 kDa
oczyszczone przez
(Purified using glutathione agarose followed by Ni2+/NTA agarose, activated using c-Raf and the re-purified using Ni2+/NTA agarose)
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
rozpuszczalność
soluble
nr dostępu
(FUNCTION: SwissProt: Q02750 # Catalyzes the concomitant phosphorylation of a threonine and a tyrosine residue in a Thr-Glu-Tyr sequence located in MAP kinases. Activates ERK1 and ERK2 MAP kinases. )
NM_002755.2
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... MAP2K1(5604)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1