Kluczowe dokumenty
14-439-M
Sigma-Aldrich
Białko kinazy MAP 1/Erk1, aktywne, 10 µg
Active, recombinant, full-length, human MAP Kinase 1/Erk1 containing an N-terminal GST tag, for use in Kinase Assays.
Synonim(y):
ERT1, Kinaza 2 regulowana sygnałem pozakomórkowym (ERK-2), Kinaza białkowa 1 aktywowana mitogenami, MAPK 1, p44 MAPK
Wybierz wielkość
10 μG
2310,00 zł
250 μG
16 880,00 zł
2310,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
2310,00 zł
250 μG
16 880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
2310,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
Mw 69.9 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
kolor
colorless
rozpuszczalność
water: soluble
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... MAPK3(5595)
Opis ogólny
Obszar badań: Sygnalizacja komórkowa
Rekombinowana, pełnej długości, ludzka kinaza MAP 1/Erk1 zawierająca N-końcowy znacznik GST
Działania biochem./fizjol.
Kinaza regulowana sygnałem zewnątrzkomórkowym 1 (ERK1)/kinaza regulowana sygnałem zewnątrzkomórkowym 2 (ERK2), jako część kaskady transdukcji sygnału Ras-Raf-MEK-ERK, są zaangażowane w regulację szerokiego zakresu procesów komórkowych, w tym adhezji komórek, progresji cyklu komórkowego, migracji komórek, przeżycia komórek, różnicowania, metabolizmu, proliferacji i kontroli transkrypcji.[1] Dodatkowo, sygnalizacja ERK1 przyczynia się do regulacji ekspresji cykliny D1 podczas cyklu komórkowego.[2] Kinazy MAP odgrywają kluczową rolę w stanach zapalnych i odpowiedziach immunologicznych, regulując produkcję cytokin pro- i przeciwzapalnych, a także prostaglandyn, w odpowiedzi na stymulację lipopolisacharydem (LPS).[3]
Opakowanie
Dostępny również w rozmiarze 250 μg jako katalog # 14-439M - zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności.
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of MBP
Postać fizyczna
Purified by glutathione-agarose. Activated with MEK1 and repurified on Ni2+/NTA agarose
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 276(24), 20913-20923 (2001-03-30)
Ultraviolet light A (UVA) plays an important role in the etiology of human skin cancer, and UVA-induced signal transduction has a critical role in UVA-induced skin carcinogenesis. The upstream signaling pathways leading to p70(S6K) phosphorylation and activation are not well
Lucinda F Reynolds et al.
The Journal of biological chemistry, 279(18), 18239-18246 (2004-02-07)
Vav1 is a signaling protein required for both positive and negative selection of CD4(+)CD8(+) double positive thymocytes. Activation of the ERK MAPK pathway is also required for positive selection. Previous work has shown that Vav1 transduces T cell receptor (TCR)