Przejdź do
1.44256
Stacja dokująca
for use with RCS® High Flow Touch, for convenient charging
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3250,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41122409
3250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polycarbonate stand
agency
non-compendial
feature
electronic
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
storage temp.
room temp
General description
Stacja dokująca jest dodatkowym akcesorium do użytku z próbnikiem powietrza RCS® High Flow Touch. RCS® High Flow Touch to przenośny próbnik powietrza do szybkiego i łatwego monitorowania otaczającego powietrza i sprężonych gazów w kontrolowanych środowiskach. Mikrobiologiczny próbnik powietrza działa w oparciu o siłę odśrodkową. Stacja dokująca służy do ładowania zintegrowanego akumulatora litowo-jonowego próbnika powietrza RCS® High Flow Touch Microbial Air Sampler.
Application
Stacja dokująca to dodatkowe akcesorium do mikrobiologicznego próbnika powietrza RCS® służące do ładowania wbudowanego akumulatora litowo-jonowego. Te próbniki powietrza znajdują zastosowanie w monitorowaniu mikrobiologicznym powietrza w przemyśle farmaceutycznym, medycznym i spożywczym.
Legal Information
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.441451.442571.44235
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
compatibility
for use with RCS® Air Samplers of the High Flow series (High Flow Touch, High Flow) and Isolator.
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
material
polycarbonate stand
material
plastic hardware
material
aluminum adapter
material
stainless steel nozzle
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
feature
electronic
feature
electronic
feature
portable
feature
adjustable
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
144256000104027269263102