Przejdź do
1.44235
Zestaw dysz
for Compressed gas testing with RCS® High Flow Touch, for use with RCS® High Flow Touch
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3370,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41122409
3370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel nozzle
agency
non-compendial
product line
RCS®
feature
adjustable
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with RCS® Air Samplers of the High Flow series (High Flow Touch, High Flow) and Isolator.
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Zestaw dysz jest dodatkowym akcesorium do użytku z adapterem do sprężonego gazu RCS®. RCS® High Flow Touch to przenośny próbnik powietrza do szybkiego i łatwego monitorowania otaczającego powietrza i sprężonych gazów w kontrolowanych środowiskach. Mikrobiologiczny próbnik powietrza działa w oparciu o siłę odśrodkową. Zestaw pięciu dysz umożliwia zwiększenie ciśnienia wlotowego powietrza z 1 bara do 0,1-7,0 barów. Do połączenia z adapterem sprężonego gazu RCS w celu monitorowania mikrobiologicznego sprężonych gazów.
Application
Zestaw dysz jest dodatkowym akcesorium do mikrobiologicznego próbnika powietrza RCS® służącym do zwiększenia ciśnienia wlotowego powietrza z 1 bara do 0,1-7,0 barów. Te próbniki powietrza znajdują zastosowanie w monitorowaniu mikrobiologicznym powietrza w przemyśle farmaceutycznym, medycznym i spożywczym.
Legal Information
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.442571.441961.44208
Rotor for use with RCS® High Flow Touch
Millipore
1.44196
Rotor
compatibility
for use with RCS® Air Samplers of the High Flow series (High Flow Touch, High Flow) and Isolator.
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
material
stainless steel nozzle
material
aluminum adapter
material
anodized aluminum
material
foil tape
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
144235000104027269259181