Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 502,00 zł | |
| 25 kg |
Informacje o tej pozycji
502,00 zł
Quality Segment
agency
ChP, JPE, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
particle size
≤200 μm (d95)
mp
160-240 °C
application(s)
controlled release
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Features and Benefits
- Superior supersaturation performance via precipitation inhibition
- High thermostability up to 250°C, extending the potential application range
- Stable high drug loads and suitability with a broad range of APIs
- Flexible release kinetics
- Compatible with several downstream processing capabilities, like direct compression, continuous manufacturing, thin film extrusion and 3D printing
- Optimized powder properties for excellent performance in the HME process
- Suitable polymer properties for HME, spray drying and 3D printing processes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) controlled release | application(s) pharmaceutical | application(s) controlled release | application(s) controlled release |
| agency ChP, Ph. Eur., JPE, USP | agency ChP, JPE, Ph. Eur., USP | agency ChP, JPE, Ph. Eur., USP | agency ChP, JPE, Ph. Eur., USP |
| form fine powder | form fine powder | form scales | form scales |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| mp 160-240 °C | mp 160-240 °C | mp 160-240 °C | mp 160-240 °C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Produkty
Our overview of API solubility and dissolution enhancement methods can help you decide between the many options to take during formulation.
Discover how spray drying with polyvinyl alcohol enhances solubility for small and large molecule drugs and unlocks the potential of poorly soluble APIs.
3D printing can overcome challenges during formulation development, with a focus on enhancing API bioavailability in solid dispersions. Find out how in this technical article.
Powiązane treści
For selective laser sintering (SLS) polymers are needed for a successful workflow and selection of the best approach requires consideration of several factors.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1414649025 | 04054839059896 |
| 1414641000 | 04054839059889 |