Drukowanie 3D stałych doustnych postaci dawkowania
Innowacyjna technologia, zupełnie nowe możliwości - druk trójwymiarowy (3D) umożliwia nowe podejście, zwłaszcza w kontekście produkcji leków. Druk 3D, określany również jako produkcja addytywna, dotyczy dwóch gorących tematów w branży farmaceutycznej: medycyny spersonalizowanej i produkcji na żądanie. W rzeczywistości pojawia się tendencja do odchodzenia od masowej produkcji na rzecz bardziej spersonalizowanych rozwiązań. Powód: Silne zapotrzebowanie na ulepszone opcje leczenia spełniające indywidualne potrzeby pacjentów, zwłaszcza w przypadku pacjentów pediatrycznych i geriatrycznych. Ale to nie wszystko: Druk 3D może być również kluczem do skrócenia czasu opracowywania leków poprzez dostarczanie materiałów do badań klinicznych na wczesnych etapach.
Jednakże, aby w pełni wykorzystać potencjał tej wysoce zdigitalizowanej technologii, wymagane są specjalistyczne zaróbki - a także integracja inteligentnych aplikacji do samodzielnej optymalizacji lub zautomatyzowanego opracowywania receptur.
Nasza oferta produktów jest wspierana przez Program Emprove® z kompleksową dokumentacją, aby przyspieszyć wejście na rynek. W stosownych przypadkach nasze produkty są zgodne z głównymi farmakopeami.
Doskonała rozpuszczalność i stabilizacja
Nasza gama polimerów polialkoholu winylowego Parteck® MXP o wysokiej stabilności termicznej jest optymalna dla różnych procesów produkcji dodatków, zwłaszcza technologii opartych na stopie, takich jak zaawansowane osadzanie kropli stopu.
Meglumine Dwa gatunki, wiele zastosowań
Organiczna zasada meglumine może być stosowana jako przeciwjon do tworzenia soli z API lub jako funkcjonalna substancja pomocnicza w celu zwiększenia rozpuszczalności API, poprawy stabilności API i dostosowania wartości pH. Wybierz swoją klasę:
Plastyfikatory ułatwiają formulację
Plastyfikatory mogą być stosowane w celu obniżenia temperatury przetwarzania, ułatwiając formulacje z termolabilnymi API.
Nasza oferta plastyfikatorów odpowiednich dla technologii druku 3D obejmuje:
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Download: Formulation Handbook
In this formulation handbook, we have compiled information and formulation examples that can help you when developing your formulation.
- Brochure: Double Your Benefit with Meglumine
Applicable either as an advanced API intermediate or as a functional excipient.
- Article: Solid Formulation Development Using Melt-based 3D Printing Technologies
3D printing can overcome challenges during formulation development, with a focus on enhancing API bioavailability in solid dispersions. Find out how in this technical article.
W tym webinarium dowiesz się o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie druku 3D opartego na stopie, przykładach zastosowań poszczególnych technologii oraz dogłębnej analizie technologii druku 3D MED® do projektowania dedykowanych profili uwalniania leków.
W tym webinarium przedstawimy nową koncepcję wytwarzania addytywnego wymagających doustnych postaci dawkowania. Łącząc platformę druku 3D Aprecia na skalę komercyjną z naszą najnowszą technologią poprawy rozpuszczalności, przewidujemy nowe możliwości produkcyjne dla twórców receptur.
Niska rozpuszczalność jest kluczowym wyzwaniem w dzisiejszym opracowywaniu formulacji. Zapraszamy na nasze webinarium, aby dowiedzieć się, w jaki sposób System Klasyfikacji Rozpuszczalności (DCS) i Meglumine mogą pomóc w sprostaniu tym wyzwaniom i nie tylko.