Ciągłe wytwarzanie stałych dawek doustnych
Produkcja ciągła (CM) to nowy trend technologiczny w produkcji tabletek farmaceutycznych, który oferuje wiele korzyści dla ekonomii i jakości produktów - ale także wyzwań.
Obsługa materiałów na liniach CM wymaga określonych właściwości substancji pomocniczych, aby osiągnąć stałą wydajność podawania, taką jak dobry przepływ i stała jakość z partii na partię. Substancje pomocnicze o optymalnych właściwościach przetwarzania lub substancje pomocnicze dostosowane do CM często pozwalają zmniejszyć liczbę składników formulacji, a w rezultacie liczbę potrzebnych stacji podawania. W zależności od wybranego procesu CM mogą być potrzebne materiały bezpośrednio ściśliwe lub materiały kompatybilne z granulacją dwuślimakową.
Nasze portfolio substancji pomocniczych zoptymalizowanych pod kątem doskonałej wydajności w procesach produkcji dawek stałych, odpowiednich dla CM, obejmuje:
- Parteck® LM samosmarujący wypełniacz/spoiwo do wszystkich procesów tabletkowania i odpowiedni do procesów produkcji wsadowej i ciągłej.
- Parteck® M mannitol odpowiedni do bezpośredniego prasowania, granulacji na sucho i granulacji na mokro, w tym granulacji dwuślimakowej.
- Parteck® ODT system substancji pomocniczych do szybko uwalniających się i rozpadających się doustnie postaci dawkowania.
- Parteck® SRP 80 - substancja pomocnicza przeznaczona do bezpośredniego prasowania, umożliwiająca uzyskanie postaci dawkowania o kontrolowanym uwalnianiu.
- Alkohol poliwinylowy 4-88 i polimer Parteck® MXP 4-88 o zoptymalizowanej jakości cząstek jako skuteczne spoiwa w ciągłej granulacji dwuślimakowej.
Wszystko wspierane przez Program Emprove® z kompleksową dokumentacją, aby przyspieszyć drogę na rynek. Tam, gdzie ma to zastosowanie, nasze produkty są zgodne z głównymi farmakopeami.
Self-Lubricated Filler-Binder Excipient System for Tableting
Doskonałe właściwości płynięcia, spójne dozowanie i solidne, stałe czasy mieszania w procesach ciągłych i wsadowych. Dwa gatunki dostosowane do różnych dawek API i potrzeb w zakresie smarowania.
Zaawansowany mannitol dla wszystkich technologii tabletkowania
Zoptymalizowany pod kątem cząstek mannitol zapewnia doskonałą wydajność tabletkowania i szybkie uwalnianie. Dostępne są dwa gatunki, aby zaspokoić specyficzne potrzeby w zakresie bezpośredniego prasowania, granulacji na mokro, zagęszczania rolkowego i metod CM, takich jak granulacja dwuślimakowa.
Directly Compressible Excipient for ODTs
Produkuj najwyższej jakości, szybko działające tabletki bardziej opłacalnie niż kiedykolwiek wcześniej. Wytrzymałe tabletki, szybki rozpad, doskonały smak w ustach w połączeniu z doskonałą wydajnością w bezpośredniej kompresji i ciągłej produkcji.
Sustained-Release Solid Dose Formulations
Niezawodne dostarczanie leków o przedłużonym uwalnianiu dzięki naszej funkcjonalnej substancji pomocniczej na bazie alkoholu poliwinylowego (PVA): nadaje się do bezpośredniej kompresji, zmniejsza ryzyko zrzutu dawki, zachowuje spójność między partiami, idealny do produkcji ciągłej.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Download: Formulation Handbook
In this formulation handbook, we have compiled information and formulation examples that can help you when developing your formulation.
- Brochure: Parteck® LM Excipient System Reduce Complexity in Your Formulation and Optimize Results
Discover the one step solution: lubricant, filler and binder. Perfect dosing and acceleration of your manufacturing process in batch or continuous manufacturing with Parteck® LM.
Powiązane seminaria internetowe
W tym webinarium dowiesz się o kluczowych kwestiach w produkcji ciągłej dotyczących substancji pomocniczych oraz o sposobach ich rozwiązywania.
W tym webinarium dowiesz się o trudnych kwestiach związanych z produkcją ciągłą, jej zaletach i sposobach radzenia sobie z wyzwaniami przy użyciu substancji pomocniczych.