Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 441,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122420
441,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóccompatibility
made to hold 4 L glass bottles
storage temp.
no temp limit
General description
Ten specjalnie opracowany nośnik bezpieczeństwa zapewnia zwiększoną ochronę przed pęknięciem szkła. Odporne na rozpuszczalniki materiały i wysoka wytrzymałość wkładki na ściskanie zapewniają maksymalną ochronę szklanych butelek o pojemności 4 l podczas transportu. Duża pojemność wewnętrzna (20 l) i szczelna górna pokrywa chronią przed kontaktem z rozpuszczalnikami i oparami w przypadku pęknięcia szkła.
V2013
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| compatibility made to hold 4 L glass bottles | compatibility made to hold 2.5 L glass bottles | compatibility - | compatibility for use with wide-necked PE bottles (4 to 10 L) |
| storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. no temp limit |
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1401400001 | 04027269956899 |