Przejdź do
902319
Przewód nośny
for use with wide-necked PE bottles (4 to 10 L)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
116,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
116,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
compatibility
for use with wide-necked PE bottles (4 to 10 L)
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Ten druciany uchwyt został specjalnie zaprojektowany do łatwego i bezpiecznego przenoszenia i transportu butelek PE z szeroką szyjką o pojemności od 4 l do 10 l.
do butelek PE z szeroką szyjką (pojemność od 4 l do 10 l)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.40140920078BAF169590000
compatibility
for use with wide-necked PE bottles (4 to 10 L)
compatibility
made to hold 4 L glass bottles
compatibility
made to hold 2.5 L glass bottles
compatibility
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
979490000104022536921594