Kluczowe dokumenty
Z177504
Sigma-Aldrich
Scienceware® bottle carrier
Holds 1 x 4 L bottle
Synonim(y):
nośniki butelek, uchwyt na butelkę
Wybierz wielkość
1 EA
747,00 zł
747,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
747,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
747,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
low-density polyethylene
opis
Hole in dome permits tubing insertion for solvent transfer
Właściwości
Holds 1 x 4 L bottle
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H16958-0000
śr. × wys.
20 cm (8 in.) × 37 cm (14⅜ in.)
Opis ogólny
LDPE with poly-coated handles. Unique, tight-fitting, dome-top lid provides total protection for acid or solvent bottles. Accepts both US and metric size bottles.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)