Przejdź do
1.37159
DL-ditiotreitol
EMPROVE® ESSENTIAL
Synonim(y):
DTT, Odczynnik Clelanda, treo-1,4-dimerkapto-2,3-butanodiol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8460,00 zł
1000 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
47 880,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
297 060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
EC Index Number:
222-468-7
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
1719757
MDL number:
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Level
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
technique(s)
in vitro transcription (IVT): suitable
mp
41-44 °C (lit.)
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
General description
Nasze portfolio wysokiej jakości produktów do przetwarzania biofarmaceutycznego SAFC® spełnia rygorystyczne procedury kontroli jakości i jest wytwarzane zgodnie z wymaganiami MQ-500 określonymi w programie M-Clarity.
Program M-Clarity
W ramach naszego programu Emprove® nasze surowce są oferowane z dokumentacją Emprove®, która zapewnia kompleksową, aktualną dokumentację pomagającą w radzeniu sobie z wyzwaniami regulacyjnymi, zarządzaniu ryzykiem i ulepszaniu procesów produkcyjnych.
Nasze kompleksowe portfolio chemikaliów procesowych nie tylko zapewnia producentom biofarmaceutycznym wysokiej jakości surowce do produkcji klasycznych i nowych terapii, ale także pomaga im szybciej wejść na rynek i uprościć wyzwania regulacyjne. Oferujemy produkty spełniające wszystkie potrzeby produkcyjne, począwszy od klas nie-GMP do zastosowań o niskim ryzyku, po IPEC-PQG GMP do zastosowań o wyższym ryzyku.
Application
DTT jest doskonałym odczynnikiem chemicznym stosowanym do redukcji wiązań dwusiarczkowych powszechnie występujących w bioprocesach. DTT jest stosowany w preparatach buforowych w celu utrzymania i stabilizacji wolnego -SH w zastosowaniach takich jak bioterapeutyki białkowe i stabilność enzymów.
Doskonały odczynnik do utrzymywania grup SH w stanie zredukowanym; ilościowo redukuje disulfidy. DTT jest skuteczny w buforach do próbek do redukcji wiązań dwusiarczkowych białek przed SDS-PAGE. DTT może być również stosowany do redukcji mostka dwusiarczkowego N,N′-bis(akryloilo)cystaminy w celu rozerwania matrycy żelu poliakrylamidowego. DTT jest mniej ostry i mniej toksyczny niż 2-merkaptoetanol. Zazwyczaj potrzebne jest siedmiokrotnie niższe stężenie DTT (100 mM) niż w przypadku 2-merkaptoetanolu (5% v/v, 700 mM).
Packaging
1.37159.0010 / 10 g / szklana butelka bursztynowa
1.37159.0100 / 100 g / szklana butelka bursztynowa
1.37159.1000 / 1 kg / worek LDPE z zewnętrznym bębnem HDPE
1.37159.9010 / 10 kg / worek LDPE z zewnętrznym bębnem HDPE
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC Pharma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D0632D977943815
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
general analytical
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
BioUltra
technique(s)
in vitro transcription (IVT): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
mp
41-44 °C (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-ditiotreitol
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
137159010004065269040682
137159001004065269040675
137159901004065269040705
137159100004065269040699
137159000304065269040668