Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 225,00 zł | |
| 25 L | |||
| 180 L |
Informacje o tej pozycji
225,00 zł
agency
Ph. Helv.
Quality Level
vapor density
1.3 (vs air)
vapor pressure
12 hPa ( 20 °C), 3.23 psi ( 21.1 °C), 7.93 psi ( 37.7 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
liquid
concentration
25%
pH
<1 (20 °C in H2O)
kinematic viscosity
1.73 cSt(20 °C)
bp
>100 °C (lit.), 107 °C/1013 hPa
mp
-52 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C, 1.18 g/mL at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration 25% | concentration 37% | concentration - | concentration - |
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) cleaning in place | application(s) cleaning in place |
| agency Ph. Helv. | agency BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur. | agency Ph. Helv. | agency BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur. |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| density 1.12 g/cm3 at 20 °C, 1.18 g/mL at 20 °C | density 1.18 g/mL at 20 °C, 1.19 g/cm3 at 20 °C | density 1.18 g/mL at 20 °C | density 1.18 g/L at 20 °C |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 759597-5G | 04061832916989 |
| 1003129025 | 04022536004280 |
| 1003129180 | 04022536692609 |
| 1003129950 | 04027269428631 |
| 1003122500 | 04022536004266 |