Przejdź do
1.37014
Sodium carbonate
anhydrous EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,NF
Synonim(y):
anhydrous soda, Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
346,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
696,00 zł
12 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
3 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.99
EC Index Number:
207-838-8
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
4154566
MDL number:
346,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
BP, JP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® EXPERT
potency
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
density
2.53 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1100 kg/m3
application(s)
parenterals
storage temp.
2-25°C
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity ProgramAs part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Buffer quality is vital for the success of biopharmaceutical processes, because buffers are indispensable in nearly every production step.
Our broad portfolio of buffer materials manufactured under appropriate controls is tailored to your needs. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Biochem/physiol Actions
Buffer component, may be used for the removal of peripheral membrane proteins.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.02405223484791768
application(s)
parenterals
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
PFAS testing
agency
BP, NF, JP, Ph. Eur.
agency
ISO 17025, reag. Ph. Eur., reag. USP
agency
-
agency
suitable for EPA 300
bulk density
1100 kg/m3
bulk density
1100 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
Certipur®
product line
-
product line
Redi-Dri
density
2.53 g/cm3 at 20 °C
density
2.53 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
mp
851 °C (lit.)
mp
851 °C (lit.)
mp
851 °C (lit.)
mp
851 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
137014500004027269122768
137014000104027269279820
137014902904027269122782
137014901204027269122775
137014100004027269303341