Merck
791768
Sigma-Aldrich
Sodium carbonate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.5%
Synonim(y):
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
Wybierz wielkość
500 G
269,00 zł
1 KG
464,00 zł
2.5 KG
871,00 zł
6 X 1 KG
2140,00 zł
12 KG
3560,00 zł
269,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
269,00 zł
1 KG
464,00 zł
2.5 KG
871,00 zł
6 X 1 KG
2140,00 zł
12 KG
3560,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Na2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.99
Beilstein:
4154566
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Próba:
≥99.5%
klasa czystości:
ACS reagent
anhydrous
Formularz:
powder
269,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
anhydrous
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 300
linia produktu
Redi-Dri
Próba
≥99.5%
Formularz
powder
jakość
free-flowing
zanieczyszczenia
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
strata
≤1.0% loss on heating
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
mp
851 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
ślady kationów
Ca: ≤0.03%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
ciąg SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
  • Denitrification mechanism of NaOH in the presence of carbon.: Explores the interaction between sodium carbonate and other chemicals in environmental applications, particularly focusing on denitrification processes important for water treatment (Li et al., 2005).
  • Evaluation of capillary electrophoresis for determining the concentration of dissolved silica in geothermal brines.: Discusses the role of sodium carbonate in modifying sample pH for capillary electrophoresis, essential for accurate measurement of silica in complex geothermal fluids (Santoyo et al., 2005).
Działania biochem./fizjol.
Buffer component, may be used for the removal of peripheral membrane proteins.
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
I Irwansyah et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(4), 648-654 (2014-12-03)
Antimicrobial hydrogels are prepared based on the co-assembly of commercial Fmoc-phenylalanine and Fmoc-leucine, which act as the hydrogelator and antimicrobial building block, respectively. This co-assembled antimicrobial hydrogel is demonstrated to exhibit selective bactericidal activity for gram-positive bacteria while being biocompatible
Jia Bao et al.
Environmental science and pollution research international, 21(12), 7650-7655 (2014-03-14)
Severe perfluoroalkyl acid (PFAA) contamination resulting from the fast-growing semiconductor, electrochemical, and optoelectronic industries has been determined in the river water in the vicinity of the Taipei area, Taiwan, during recent years. However, little is known about body burdens of
Yukiyo Sato et al.
PloS one, 9(6), e99041-e99041 (2014-06-11)
The accumulation of RCY1 protein, which is encoded by RESISTANCE TO CMV(Y) (RCY1), a CC-NB-LRR class R-gene, is tightly correlated with the strength of the resistance to a yellow strain of Cucumber mosaic virus [CMV(Y)] in Arabidopsis thaliana. In order
M Hedenstierna et al.
Alimentary pharmacology & therapeutics, 41(6), 532-543 (2015-01-30)
A sustained viral response (SVR) after interferon-based therapy of chronic hepatitis C virus (HCV) infection is regarded to represent a cure. Previous studies have used different markers to clarify whether an SVR truly represents a cure, but no study has
Annabelle Lim et al.
Microbes and infection, 16(1), 51-60 (2013-10-22)
Despite high vaccination coverage, pertussis remains an important respiratory infectious disease and the least-controlled vaccine-preventable infectious disease in children. Natural infection with Bordetella pertussis is known to induce strong and long-lasting immunity that wanes later than vaccine-mediated immunity. Therefore, a
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.