For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
223484
Sodium carbonate
ACS reagent (primary standard), anhydrous, 99.95-100.05% dry basis
Synonim(y):
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
Wybierz wielkość
348,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
348,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent (primary standard)
anhydrous
Próba
99.95-100.05% dry basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
strata
≤1.0% loss on heating
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
mp
851 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
ślady kationów
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.004%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
ciąg SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
It may also be used in procedures for the synthesis of the following:
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)