Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 263,00 zł |
Informacje o tej pozycji
263,00 zł
Quality Level
form
solution
specific analyte(s)
silicate
technique(s)
photometry: suitable
pH
6-8 (20 °C in H2O)
density
1 g/cm3 at 20 °C
application(s)
boiler and cooling water
construction materials
drinking water
ground and surface water
power plants
seawater
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Roztwory wzorcowe Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji międzynarodowych metod normalizacyjnych opisanych np. w ISO, EN, APHA i EPA.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Reference Material Quality Grade w celu zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych różnych klas wzorców.
Application
Features and Benefits
- Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
- Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
- Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
- Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
- Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
- Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solution | form solution | form solution | form liquid |
| application(s) boiler and cooling water | application(s) boiler and cooling water | application(s) boiler and cooling water | application(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| specific analyte(s) silicate | specific analyte(s) silicate | specific analyte(s) silicate | specific analyte(s) - |
| pH 6-8 (20 °C in H2O) | pH 6-8 (20 °C in H2O) | pH 6-8 (20 °C in H2O) | pH 11.0-11.5 (20 °C, 50 g/L in H2O) |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wzorcowy krzemianu
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Optimize measurement reliability with advanced analytical quality assurance and process control using Spectroquant®, MQuant®, TraceCERT®, and more.
Comprehensive water analysis with Spectroquant® systems, test kits, and reference materials for accurate, reliable, and compliant results.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S2076-1UN | 04061836917623 |
| 1322450100 | 04027269970178 |