Przejdź do
132243
Roztwór wzorcowy krzemianu
traceable to SRM from NIST 0.500 mg/l SiO2 in H2O
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
246,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
246,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solution
specific analyte(s)
silicate
technique(s)
photometry: suitable
pH
6-8 (20 °C in H2O)
density
1 g/cm3 at 20 °C
application(s)
boiler and cooling water
construction materials
drinking water
ground and surface water
power plants
seawater
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Roztwór wzorcowy krzemianu Spectroquant® to wysokiej jakości roztwór laboratoryjny stosowany do wewnętrznej kontroli jakości i kontroli metod.
Roztwory wzorcowe Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji międzynarodowych metod normalizacyjnych opisanych np. w ISO, EN, APHA i EPA.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Reference Material Quality Grade w celu zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych różnych klas wzorców.
Application
Roztwór wzorcowy krzemianu może być użyty do sprawdzenia fotometrycznego systemu pomiarowego (odczynniki, urządzenie pomiarowe, obsługa) i trybu pracy.
Features and Benefits
  • Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
  • Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
  • Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
  • Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
  • Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Analysis Note
Stężenie: 0,500 ± 0,025 mg/L SiO2 wH2O
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1322441322451.05621
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
application(s)
boiler and cooling water
construction materials
drinking water
ground and surface water
power plants
seawater
application(s)
boiler and cooling water
construction materials
drinking water
ground and surface water
mineral water
power plants
seawater
application(s)
boiler and cooling water
construction materials
drinking water
ground and surface water
power plants
seawater
application(s)
-
form
solution
form
solution
form
solution
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
pH
6-8 (20 °C in H2O)
pH
6-8 (20 °C in H2O)
pH
6-8 (20 °C in H2O)
pH
11.0-11.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wzorcowy krzemianu
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Comprehensive water analysis with Spectroquant® systems, test kits, and reference materials for accurate, reliable, and compliant results.
Powiązane treści
Undisputed Accuracy for Your Quantitative ResultsDiluted ready-to-use andCertified Reference Materials forwater and wastewater analysis
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1612404-1G04061833861424
PHR2967-1G04065266459111
S3547-250ML04061836923266
S3547-1L04061836923242
85067-250ML04061833022948
85067-1L04061833022931
132243010004027269970154