Wybierz wielkość
374,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
374,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
liquid
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11.0-11.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
>100 °C/1013 hPa
gęstość
1.35 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
Zastosowanie
- Badanie interakcji chemicznej roztworu krzemianu sodu z pigmentami przedłużającymi w celu zbadania powłoki krzemianowej o wysokiej odporności na ciepło...: Badania te koncentrują się na procesie geopolimeryzacji między roztworem krzemianu sodu a pigmentami wypełniającymi (ZnO, TiO2, Fe2O3, CaCO3 i Na2SiF6). W badaniu wykorzystano spektroskopię w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR), termiczną analizę grawimetryczną (TGA) i dyfrakcję rentgenowską (XRD) do analizy interakcji chemicznych. Wyniki wskazują na zwiększoną stabilność termiczną powłok, dzięki czemu nadają się one do zastosowań wysokotemperaturowych (Le et al., 2021).
- Przygotowanie i właściwości geopolimeru metakaolinowo-krzemionkowego modyfikowanego aktywatorami krzemianu sodu i krzemianu potasu...: W artykule zbadano wpływ aktywatorów krzemianu sodu i krzemianu potasu na właściwości geopolimerów metakaolinowo-krzemionkowych. Zapewnia wgląd w właściwości strukturalne i mechaniczne poprzez połączenie technik eksperymentalnych, wykazując poprawę wydajności materiału w zastosowaniach budowlanych (Jin et al., 2024).
- Wyjaśnienie stabilności rozpuszczonych gatunków krzemianów w roztworze aktywatora krzemianu sodu o różnym module krzemionki za pomocą badań FTIR i NMR oraz ich reaktywności chemicznej na geopolimeryzacji metakaolinu i popiołu lotnego: W niniejszym badaniu zbadano stabilność i reaktywność rozpuszczonych gatunków krzemianów w roztworach krzemianu sodu o różnym module krzemionki. Wykorzystując spektroskopię FTIR i NMR, wyjaśniono mechanizmy geopolimeryzacji z metakaoliną i popiołem lotnym, podkreślając tworzenie stabilnych struktur geopolimerowych odpowiednich dla zrównoważonych materiałów budowlanych (Sharmila et al., 2024).
- Tworzenie geopolimerów przy użyciu roztworu krzemianu sodu i ortofosforanu glinu ..: W artykule zbadano tworzenie i właściwości strukturalne geopolimerów aktywowanych roztworami krzemianu sodu o różnych modułach i ortofosforanem glinu. Wykorzystując dyfrakcję rentgenowską i pomiary NMR, badanie ujawnia kinetykę reakcji i ewolucję strukturalną geopolimerów, podkreślając ich potencjał w zakresie materiałów o wysokiej wydajności (Partschefeld et al., 2020).
Komentarz do analizy
Oznaczenie (kwasymetryczne, Na₂O): 7,5 - 8,5 %
Assay (acidimetric, SiO₂): 25,5 - 28,5 %
Gęstość (20 °C): 1,296 - 1,396 g/ml
Węglan (jako CO₂): przechodzi test
Fe (żelazo): ≤ 50 ppm
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 50 ppm
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?