Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 826,00 zł |
Informacje o tej pozycji
826,00 zł
material
tube
product line
HY-LiTE®
form
liquid
feature
standard type
packaging
pkg of 5 vials (liquid standard solution)
manufacturer/tradename
HY-LiTE®
concentration
0.95-1.05 ng/mL
pH
11.7 (20 °C in H2O)
suitability
suitable for luminescence
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with HY-LITE® instrument
detection method
bioluminescent
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Analysis Note
pH-value (25 °C): 11.00 - 12.00
Assay: 0.95 - 1.05 ng/ml
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material tube | material - | material - | material - |
| manufacturer/tradename HY-LiTE® | manufacturer/tradename HY-LiTE® | manufacturer/tradename HY-LiTE® | manufacturer/tradename HY-LiTE® |
| suitability suitable for luminescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| feature standard type | feature - | feature - | feature - |
| packaging pkg of 5 vials (liquid standard solution) | packaging pkg of 100 tests (100 pens & 100 hygiene swabs) | packaging pkg of 50 tests | packaging pkg of (Pkg of 50 pens) |
| product line HY-LiTE® | product line HY-LiTE® | product line HY-LiTE® | product line HY-LiTE® |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1301950005 | 04022536946856 |