Przejdź do
1.30102
HY-LiTE® Długopisy testowe w płynie do pomiaru całkowitego ATP
Test pens for detection of Total ATP in liquid samples using HY-LiTE® 2/2A luminometers
Synonim(y):
Długopisy ATP w płynie, wymazówki ATP w płynie, testy ATP w płynie, próbniki ATP w płynie
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116116
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
HY-LiTE®
packaging
pkg of 50 tests
manufacturer/tradename
HY-LiTE®
application(s)
food and beverages
water monitoring
compatibility
for use with HY-LITE® luminometer
detection method
bioluminescent
storage temp.
2-8°C
General description
The HY-LiTE® Liquid Test Pens for Total ATP are ready prepared pens to measure Total ATP (adenosine triphosphate) in liquid samples using the HY-LiTE® 2/2A luminometer. ATP is detected by reaction with a luciferin/luciferase reagent in buffered solution.
Application
For detection of Total ATP in liquid samples.
The HY-LiTE® Liquid Test Pens for Total ATP are used to test the cleanliness/hygiene of liquids (CIP rinse water) in food & beverage industry, or to test biomass in water treatment application.
Analysis Note
packaging: conforms
Appearance: passes test
Performance test: conforms
Other Notes
SKU 1.30102.0022 replaced by 1.30102.0021
Legal Information
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.301941.308951.30101
compatibility
for use with HY-LITE® luminometer
compatibility
for use with HY-LITE® luminometer
compatibility
for use with HY-LITE®
compatibility
for use with HY-LITE® luminometer
packaging
pkg of 50 tests
packaging
pkg of (Pkg of 50 pens)
packaging
pkg of 20 tests (20 pens & 20 pipettes)
packaging
pkg of 100 tests (100 pens & 100 hygiene swabs)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
food and beverages
water monitoring
application(s)
cosmetics
food and beverages
water monitoring
application(s)
industrial hygiene
application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
detection method
bioluminescent
detection method
bioluminescent
detection method
bioluminescent
detection method
bioluminescent
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
130102002104022536651767