Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2840,00 zł
size
100 reactions
Quality Level
product line
HY-LiTE®
quality
Test pens and hygiene swabs for use with HY-LiTE® 2/2A luminometers
packaging
pkg of 100 tests (100 pens & 100 hygiene swabs)
manufacturer/tradename
HY-LiTE®
storage condition
protect from light
application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
compatibility
for use with HY-LITE® luminometer
detection method
bioluminescent
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Analysis Note
Appearance: passes test
Performance test: conforms
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method bioluminescent | detection method - | detection method bioluminescent | detection method bioluminescent |
| manufacturer/tradename HY-LiTE® | manufacturer/tradename HY-LiTE® | manufacturer/tradename HY-LiTE® | manufacturer/tradename HY-LiTE® |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| packaging pkg of 100 tests (100 pens & 100 hygiene swabs) | packaging pkg of 50 (swabs) | packaging pkg of (Pkg of 50 pens) | packaging pkg of 50 tests |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Powiązane treści
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1301010021 | 04022536651743 |