Przejdź do
1.30895
HY-LiTE® Plus Pen Przemysłowy zestaw testowy ATP
Synonim(y):
Przemysłowe długopisy ATP, przemysłowe wymazówki ATP, przemysłowe testy ATP, przemysłowe próbniki ATP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
HY-LiTE®
Quality Segment
packaging
pkg of 20 tests (20 pens & 20 pipettes)
manufacturer/tradename
HY-LiTE®
application(s)
industrial hygiene
compatibility
for use with HY-LITE®
detection method
bioluminescent
storage temp.
2-8°C
General description
Długopis HY-LiTE® Plus jest gotowym testem przeznaczonym do stosowania w luminometrach HY-LiTE® 2/2A i składa się z następujących części:
  • Nasadka ochronna ze zintegrowanym roztworem rozcieńczającym.
  • Białego patyczka do pobierania próbek (przykrytego nasadką ochronną) do dokładnego pobierania próbek badanej cieczy. Pałeczka jest pokryta ekstrahentem, który uwalnia ATP z materiału komórkowego. Patyczek przenosi również próbkę do kuwety, a w późniejszym etapie otwiera komorę odczynnika.
  • Kuweta wypełniona buforem testowym do rozcieńczania, buforowania i neutralizacji próbki.
  • Komora odczynnika uszczelniona folią aluminiową, zawierająca liofilizowaną i stabilizowaną mieszaninę lucyferyny i lucyferazy.
Test opiera się na bioluminescencji świetlika, przy użyciu odczynników specjalnie opracowanych w celu skompensowania wysokich poziomów związków hamujących, które często występują w złożonych organicznych matrycach wodnych, takich jak emulsja farby, powłoki antykorozyjne, płyny do obróbki metali itp. Test zawiera również probówkę ze środkiem rozcieńczającym i jednorazową pipetę, umożliwiając użytkownikowi wstępne rozcieńczenie próbki w celu dalszego zmniejszenia inhibicji. Etap rozcieńczania nie jest obowiązkowy, ale zaleca się wykonanie co najmniej rozcieńczenia próbki w stosunku 1:3, chyba że zostało to już zatwierdzone.
Application
Do wykrywania ATP w próbkach przemysłowych, w których podejrzewa się wyższe niż zwykle poziomy inhibicji
HY-LiTE® Plus Pen jest przeznaczony do wykrywania ATP w próbkach, w których podejrzewa się wyższe niż zwykle poziomy inhibicji, takich jak farby i powłoki, płyny do obróbki metali, płyny hydrauliczne, osady czynne (oczyszczanie ścieków) i podobne.
Analysis Note
packaging: conforms
Appearance: conforms
Performance test: conforms
Legal Information
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)